安全性情報
CRM18920
Supelco
F.A.M.E. Mix
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
別名:
脂肪酸メチルエステルMix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
適切な装置技術に関する詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、Technical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
脂肪酸メチルエステル(FAME)標準物質溶液ミックスのメルクの完全なポートフォリオを確認してください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM18920:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emma Teuling et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(36), 7989-8002 (2017-07-14)
Photosynthetic unicellular organisms are considered as promising alternative protein sources. The aim of this study is to understand the extent to which these green sources differ with respect to their gross composition and how these differences affect the final protein
プロトコル
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.