安全性情報
18916-1AMP
Supelco
脂肪酸メチルエステルMix
C18:0 - C20:0, certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
別名:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg (Neat)
濃度
 wt. % (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
アナライト
詳細
    Methyl arachidate 10 % (w/w)
    Methyl elaidate 20 % (w/w)
    Methyl linoleate 20 % (w/w)
    Methyl linolelaidate 20 % (w/w)
    Methyl oleate 20 % (w/w)
    Methyl stearate 10 % (w/w)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
18916-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.