安全性情報
O7006-1AMP
Supelco
AOCS No. 1 (RM-1)
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
別名:
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. Mix RM-1, 油スタンダード、AOCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社の動物および野菜由来の定量用標準物質ミックスは、the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62の要求事項に準拠しています。 各ミックスの組成は各製品下に列挙した油の脂肪酸分布と同等です。 Supelcoの商品名で販売されているAOCSミックスはRM-1、RM-2、等の名称です。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
The composition of AOCS No. 1 (RM-1) is similar to the fatty acid distribution of the following oils: corn, cottonseed, kapok, poppyseed, rice, safflower, sesame, soybean, sunflower, and walnut oils. This mix may be used as a reference standard to aid in the identification and quantition of these oils.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl linoleate 50 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl oleate 35 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
O7006-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2