安全性情報
505374
Supelco
Supelclean LC-Si SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-Si SPEチューブは、中程度の極性から極性の化合物を非水サンプルから吸着するために使用されます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
505374:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhihui Feng et al.
Food chemistry, 285, 347-354 (2019-02-25)
Tea aroma is determined by the nature of the plant, the production processes, and many other factors influencing its formation and release. The objective of this study was to investigate the impact of manufacturing processes on the aroma composition of
Zhihui Feng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108841-108841 (2020-02-11)
The orchid-like odor of a tea infusion is regarded as a noble aroma and an essential sensory attribute for certain premium teas. Such tea leaves are difficult to make and the quality is not always reproducible. This study is focused