包装
pkg of 1 kit
品質水準
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
保管条件
protect from light
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
アプリケーション
- 小グリア細胞、ナチュラルキラー細胞および前脂肪細胞の標識
- 移植された脂肪由来生存幹細胞の追跡
- 骨髄幹細胞のin vitro増殖の研究
- in vitro細胞標識および長期のin vivo細胞追跡を含む、一般的な細胞膜標識
関連事項
法的情報
キットの構成要素のみ
- Diluent C 10 mL
- PKH26 Cell Linker in ethanol .1 mL
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.