Merck
MIDI67
Sigma-Aldrich
PKH67緑色蛍光細胞リンカーMidiキット、一般細胞膜標識用
Distributed for Phanos Technologies
別名:
Green PKH membrane midi labeling kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
包装
pkg of 1 kit
品質水準
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
保管条件
protect from light
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
本キットは、幅広い細胞膜の標識に使用できます。PKH67は、in vitroおよびin vivoトラッキングで既述した他の2種の緑色色素PKH1およびPKH2より長い脂肪族炭素末端を有しています。尾部が長いことにより、社内試験ではPKH2と比較してPKH67では一貫して細胞-細胞伝達が遅いことが示されています。
PKH1およびPKH2を用いたin vivo試験で、蛍光の緩徐な消失が認められています。この挙動は緑色細胞リンカー色素の特性であり、赤色細胞リンカー色素の特性ではないと考えられるため、PKH67は同様の特性を示す可能性があります。 非分裂細胞でのin vitro細胞膜維持とin vivo蛍光半減期との相関から、PKH67のin vivo蛍光半減期は10~12日と予測されます。 同等の半減期を有する他の緑色細胞リンカー色素は、1~2か月の期間にわたってin vivoのリンパ球およびマクロファージのトラフィキングを調査するのに使用されており、PKH67は中程度の長さのin vivoトラッキング研究にも有用であることを示唆しています。
アプリケーション
PKH67緑色蛍光細胞リンカーMidiキットは以下の用途に用いられています:
  • エキソソームの標識  
  • 細胞外小胞(EV)
  • 正常および鎌状赤血球(RBC)
  • Raji細胞
関連事項
参考文献を含めPKH及びCellVue® Fluorescent Cell Linker Dyeのさらに詳しい情報につきましては、こちらをご覧ください。
法的情報
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • PKH67 Dye 2 x 0.1
  • Diluent C 6 x 10
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dongxin Tang et al.
Clinical and translational medicine, 10(4), e139-e139 (2020-09-09)
Cancer stem cells (CSCs) are important factors contributing to tumorigenesis. We examined whether CSCs isolated from colorectal cancer (CRC) cells possess metastatic properties that can be transferred to non-CSCs via the delivery of miR-200c enclosed in extracellular vesicles (EVs). The
Notochordal-cell derived extracellular vesicles exert regenerative effects on canine and human nucleus pulposus cells
Bach F, et al.
Testing, 8(51), 88845-88845 (2017)
ADCC Assay Protocol
Fang L and He F
Journal of Virology (2013)
Chuang Gao et al.
Aging, 11(24), 12147-12164 (2019-12-17)
Exosomes are small (30-150 nm diameter) lipid bilayer-enclosed vesicles found in all bodily fluids. We investigated whether exosomes play a role in chronic subdural hematoma (CSDH). Exosomes were identified and characterized using transmission electron microscopy and NanoSight particle tracking. The
Modulation of Sickle Red Blood Cell Adhesion and its Associated Changes in Biomarkers by Sulfated Nonanticoagulant Heparin Derivative
Alshaiban A, et al.
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis : Official Journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 22, 230-238 (2016)
資料
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.