Merck
MINI67
Sigma-Aldrich
PKH67緑色蛍光細胞リンカーMiniキット、一般細胞膜標識用
Distributed for Phanos Technologies
別名:
Green PKH membrane mini labeling kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
包装
pkg of 1 kit
品質水準
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
保管条件
protect from light
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
PKH67キットは、幅広い細胞膜の標識に用いられます。PKH67は、in vitroおよびin vivo細胞トラッキングで既述した他の2種の緑色色素PKH1およびPKH2より長い脂肪族炭素末端を有しています。長い末端により、社内研究ではPKH2と比較してPKH67で細胞間伝達の低下が一貫して認められました。
PKH1およびPKH2を用いたin vivo研究では、蛍光の緩徐な減少が認められました。この挙動は緑色細胞リンカー色素の特性であり、赤色細胞リンカー色素の特性ではないと考えられるため、PKH67は同様の特性を示す可能性があります。 非分裂細胞でのin vitro細胞膜維持とin vivo蛍光半減期との相関から、PKH67のin vivo蛍光半減期は10~12日と予測されます。 同等の半減期を有する他の緑色細胞リンカー色素は、1~2か月の期間にわたってin vivoのリンパ球およびマクロファージのトラフィキングを調査するのに使用されており、PKH67は中程度の長さのin vivoトラッキング研究にも有用であることを示唆しています。
アプリケーション
幅広い細胞膜の標識に用いられるPKH67緑色蛍光細胞リンカーミニキットは、以下の染色に使用されています:
  • エキソソーム
  • 周皮細胞
  • UT-7/TPO細胞
本キットは、幅広い細胞膜の標識に使用できます。PKH1およびPKH2を用いたin vivo研究では、蛍光の緩徐な減少が認められました。この挙動は緑色細胞リンカー色素の特性であり、赤色細胞リンカー色素の特性ではないと考えられるため、PKH67は同様の特性を示す可能性があります。
関連事項
PKHおよびCellVue®蛍光細胞リンカー色素に関する参考文献などの詳細な技術的情報については、ここにアクセスしてください。
法的情報
Phanos Technologies, Inc.より提供されています。
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Diluent C 10 mL
  • PKH67 Cell Linker in ethanol 0.1 mL
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Exosomal MALAT1 derived from oxidized low-density lipoprotein-treated endothelial cells promotes M2 macrophage polarization
Huang C, et al.
Molecular Medicine Reports, 18(1), 509-515 (2018)
A microfluidic study of megakaryocytes membrane transport properties to water and dimethyl sulfoxide at suprazero and subzero temperatures
Tseng HY, et al.
Biopreservation and Biobanking, 9(4), 355-362 (2011)
Yuan Yang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(6), 257-257 (2020-11-18)
Mesenchymal stem cell (MSC) infusion has become a novel therapeutic strategy for complex autoimmune diseases; however, few detailed studies have been performed to investigate the benefit and mechanism of MSC treatment on systemic sclerosis (SSc). The present study aimed to
Simone Moertl et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-02)
Normal tissue toxicity is a dose-limiting factor in radiation therapy. Therefore, a detailed understanding of the normal tissue response to radiation is necessary to predict the risk of normal tissue toxicity and to development strategies for tissue protection. One component
Haiyang Xu et al.
Stem cell research & therapy, 10(1), 381-381 (2019-12-18)
Mesenchymal stem cells (MSCs) play a significant role in cancer initiation and metastasis, sometimes by releasing exosomes that mediate cell communication by delivering microRNAs (miRNAs). This study aimed to investigate the effects of exosomal miR-133b derived from MSCs on glioma
資料
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.