Merck
MINCLARET
Sigma-Aldrich
セルビュー® クラレッチ遠赤蛍光細胞リンカーミニキット、一般膜標識用
Distributed for Phanos Technologies
別名:
Far red membrane labeling kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
包装
pkg of 1 kit
品質水準
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
保管条件
protect from light
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 655 nm; λem 675 nm (CellVue claret dye)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
CellVue Claretキットは遠赤の蛍光を発するため、in vitroの細胞標識化、in vitroのリンパ球増殖の研究、†in vivoの細胞毒性アッセイ、†さらに細胞-細胞膜移動を監視するための第2色などの一般的な細胞膜の標識化に使用することができます。†
一般的な膜ラベル用CellVue®Claret遠赤蛍光細胞リンカーミニキットの用途:
  • 抗体依存細胞食作用アッセイのために単球由来マクロファージ(MDM)の標識化
  • アポトーシス誘発後のジャーカット細胞の標識化
  • 肺の腫瘍細胞の維持を分析するためのマウスの細胞の標識化
生物化学的/生理学的作用
CellVue Claret蛍光細胞リンカーキットでは、細胞膜の脂質領域中に長い脂肪族末端を有する遠赤蛍光染料(CellVue Claret)を安定的に組み込む専有の膜標識化技術を使用します。†
包装
このキットは、最終濃度2 x 10-6MのPKH26染料を含む2mLの最終染色体積を用いる場合、細胞2千万個のサンプルの場合は最大25個分に十分な染料と、細胞2千万個のサンプルの場合は最大5個分に十分な希釈剤を供給します。ユーザーは細胞タイプおよび実験目的から最適染料と細胞濃度を決定する必要があります。
関連事項
蛍光細胞リンカー染料についてのさらなる技術的詳細を知るには、包括的な参考文献を含め、PKHおよびCellVue(セルビュー) ®;Claret(クラレット)蛍光細胞リンカー染料を参照してください。
法的情報
Phanos Technologies社に配布。
特許情報
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The detergent-soluble cytoplasmic pool of survivin suppresses anoikis and its expression is associated with metastatic disease of human colon cancer
Hori M, et al.
Testing, 8(2), e55710-e55710 (2013)
Comparative assessment of clinically utilized CD20-directed antibodies in chronic lymphocytic leukemia cells reveals divergent NK cell, monocyte, and macrophage properties
Rafiq S, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(6), 2702-2711 (2013)
Roberts Rimsa et al.
Micromachines, 12(5) (2021-06-03)
Current in vitro models have significant limitations for new respiratory disease research and rapid drug repurposing. Lung on a chip (LOAC) technology offers a potential solution to these problems. However, these devices typically are fabricated from polydimethylsiloxane (PDMS), which has
Jingting Li et al.
Biomaterials, 35(2), 642-653 (2013-10-24)
Autologous cells suffer from limited cell number and senescence during ex vivo expansion for cartilage repair. Here we found that expansion on extracellular matrix (ECM) deposited by fetal synovium-derived stem cells (SDSCs) (FE) was superior to ECM deposited by adult
Justin L Spinner et al.
Journal of leukocyte biology, 95(3), 389-398 (2013-11-15)
Yersinia pestis, the bacterial agent of plague, is transmitted by fleas. The bite of an infected flea deposits Y. pestis into the dermis and triggers recruitment of innate immune cells, including phagocytic PMNs. Y. pestis can subvert this PMN response
資料
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.