Merck
MIDCLARET
Sigma-Aldrich
一般的な細胞膜標識用のCellVue® Claret遠赤色蛍光細胞リンカーMidiキット
Distributed for Phanos Technologies
別名:
Far red membrane probe kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
品質水準
保管条件
protect from light
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 655 nm; λem 675 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
CellVue Claretキットは近赤外で蛍光を発することから、in vitro細胞ラベリング、in vitroにおける白血球増殖の研究、in vivo細胞毒性試験など様々な細胞膜標識のほか、細胞間の膜移行をモニタリングする二次標識にも使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
CellVue Claret蛍光細胞リンカーキットは膜標識に関する独自の技術を利用しており、長鎖脂肪族末端を有する近赤外蛍光色素(CellVue Claret)が細胞膜の脂質領域に安定して取り込まれます。
包装
本キットは、最終濃度2 x 10-6 MのPKH26色素が含有された2mLの最終染色容量を使用する場合、2,000万個の細胞のサンプルであれば最大50サンプルに十分な色素と、最大30サンプルに十分な希釈剤を提供します。ユーザーは、使用する細胞のタイプや実験の目的から、最適な色素および細胞の濃度を決定する必要があります。
関連事項
他の多くの論文を含めた、蛍光細胞リンカー色素に関する追加の技術詳細については、PKHおよびCellVue®;Claret蛍光細胞リンカー色素をご覧ください。
法的情報
Phanos Technologies社に配布。
特許関連情報
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seishiro Hirano et al.
Toxicology and applied pharmacology, 259(1), 96-103 (2012-01-03)
The toxicity of carbon nanotubes (CNTs), a highly promising nanomaterial, is similar to that of asbestos because both types of particles have a fibrous shape and are biopersistent. Here, we investigated the characteristics of macrophage receptor with collagenous structure (MARCO)
Mercedes Rodriguez Garcia et al.
The Journal of clinical investigation, 120(7), 2486-2496 (2010-06-17)
One of the main unresolved questions in solid organ transplantation is how to establish indefinite graft survival that is free from long-term treatment with immunosuppressive drugs and chronic rejection (i.e., the establishment of tolerance). The failure to achieve this goal
Ryan W S Peacock et al.
Biotechnology and bioengineering, 108(9), 2003-2010 (2011-04-16)
In higher eukaryotes, E2F transcription factors often drive expression of genes necessary for the cell cycle, notably the G1/S phase transition. With conventional transcriptional reporter systems, expression of a reporter gene from an E2F-responsive promoter would allow one to identify
Christopher Schliehe et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(5), 2112-2121 (2011-07-29)
The analysis of cell types involved in cross-priming of particulate Ag is essential to understand and improve immunotherapies using microparticles. In this study, we show that murine splenic dendritic cells (DCs) as well as macrophages (MΦs) are able to efficiently
Tapiwanashe Magwere et al.
PloS one, 6(12), e28558-e28558 (2011-12-17)
Glutathione (GSH) is implicated in drug resistance mechanisms of several cancers and is a key regulator of cell death pathways within cells. We studied Ewing's sarcoma family of tumours (ESFT) cell lines and three mechanistically distinct anticancer agents (fenretinide, doxorubicin
資料
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.