テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
詳細
親油性カルボシアニン色素は、逆行性標識による組織中のニューロンの標識、および幅広い細胞タイプの膜の標識に広く使用されています。この色素は水相では弱い蛍光ですが、脂質二重層では非常に強い蛍光を示します。染色が非常に安定しており、毒性が低く、細胞間での色素の移行が非常に少ないため、長期細胞標識およびトラッキング研究に非常に適した色素です。生細胞を染色した場合、色素は細胞膜を標識し、細胞内区画にも取り込まれます。細胞は染色前でも染色後でも固定できますが、透過処理は染色パターンに影響を与えます。
PKH色素とは異なり、BioTracker細胞膜色素には、複雑な低浸透圧性の標識プロトコルが不要です。通常の細胞培地に直接添加して培養中の懸濁した細胞や接着した細胞を標識できる、すぐに使用できる色素液です。
スペクトル特性
吸収: 366 nm
発光:441 nm
PKH色素とは異なり、BioTracker細胞膜色素には、複雑な低浸透圧性の標識プロトコルが不要です。通常の細胞培地に直接添加して培養中の懸濁した細胞や接着した細胞を標識できる、すぐに使用できる色素液です。
スペクトル特性
吸収: 366 nm
発光:441 nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究のカテゴリー
細胞イメージング
細胞イメージング
研究のサブカテゴリー
生細胞色素
生細胞色素
長期蛍光細胞標識および細胞トラッキング研究に適した生細胞イメージング親油性カルボシアニン膜色素
構成
1.250 µL細胞標識溶液(CS224586)1バイアル
2.250 µLローディングバッファー(CS224587)1バイアル
2.250 µLローディングバッファー(CS224587)1バイアル
品質
スペクトル特性
吸収: 366 nm
発光:441 nm
吸収: 366 nm
発光:441 nm
物理的形状
液体
保管および安定性
BioTracker 400 Blue細胞膜色素は室温で保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。