安全性情報
54046-U
Supelco
Supelclean LC-Si SPEチューブ
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
別名:
PK30 Supelclean LC-SI 6ML/500MG GLASS SPEチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PTFE frit
glass hardware
品質水準
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
54046-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)