安全性情報
54812-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb Plus SPEチューブ
Reversible Tube, bed wt. 400 mg, volume 1 mL, pk of 30
別名:
カーボン、可逆 SPE カートリッジ、1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 400 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
1149 m2/g
容量
1 mL
マトリックス
Amorphous Carbon Molecular Sieve (CMS)
マトリックス活性基
carbon phase
ポアサイズ
0.782 mL/g pore volume
27.2 Å pore size
密度
2.27 g/mL
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
球状炭素粒子(炭素モレキュラー・シーブ)
保持機構:逆相
試料マトリックスの相溶性:水溶液(飲料水、地下水、下水)
  • 飲料水や地下水などの水性試料から高極性化合物を固相抽出するために開発および設計されています
  • 逆相条件下で使用した場合、非極性および極性マトリックスの両方から有機極性および非極性化合物に対する高い親和性
  • 粒状で砕けやすい従来の黒鉛化カーボン・ブラック(GCB)相(Supelclean ENVI-Carbなど)と異なり、ENVI-Carb Plusは強い高表面積の球状粒子で構成されています。
  • Supelclean ENVI-Carb Plusを使用して回収された高極性化合物の例(≥ 70%)には、アセフェート(logP = -0.85)、フェノール(logP = 1.51)、1,4-ジオキサン(logP = -0.27)、オキサミル(logP = -1.2)などが含まれます。
  • SPE真空マニホールドと組み合わせて使用する場合は、オス型ルアー・カプラー(カタログ番号25064-U)、メス型ルアー・カプラー(カタログ番号21015)、および空のSPEチューブが必要ですが、同梱されていません。
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
54812-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ulla E Bollmann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(23), 5683-5693 (2020-07-11)
Small polar organic pollutants have been discovered to be great threats to the groundwater' as they often are highly mobile and persistent in the environment. 1,2,4-Triazole and N,N-dimethylsulfamide, two well-known examples of small polar compounds, are frequent pollutants of upper
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
ENVI-Carb Plusを用いた、水サンプル中のプロピレングリコールとエチレングリコールの抽出
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE