安全性情報
57130
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPEチューブ
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
別名:
Supelclean ENVI-Carb、10 g/60 ml、16個
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 10 g
包装
pk of 16
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
100 m2/g
容量
60 mL
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
120-400 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラファイト処理ノンポーラスカーボン
保持メカニズム:逆相
サンプルとマトリックスの適合性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
  • 表面積:100 m2/g;粒径:120/400 mesh
  • 逆相条件で使用した場合、非極性と極性の両方のマトリックスにおいて、極性と非極性の有機化合物に対して極めて高い親和性を示します。
  • カーボン表面は、6角形の環状構造が相互に結合し、重なってグラファイトシートを形成しています。
  • カーボン相はノンポーラスであるため、吸着の際に分析対象物が固相の細孔に分散する必要がなく、迅速な処理が可能です。
  • 独立した研究者が、ENVI-Carbは、地下水、果物、野菜などの様々なマトリックスから200種類を超える農薬のサンプルを迅速に調製するのに極めて有用であることを明らかにしています。
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57130:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)