安全性情報
21015
Supelco
メス型ルアーカプラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
包装
pkg of 20 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with male luer to male luer
詳細
Female Luer Coupler is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)