テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: tap water spiked at 2 μg/mL with glycols
SPE tube/cartridge: ENVI-Carb Plus reversible cartridge, 400 mg/ 1mL (54812-U)
condition: 1 mL methylene chloride, 2 x 2 mL methanol, 3 mL deionized water (cartridge not allowed to dry during conditioning)
sample addition: 5 mL spiked tap water
drying: 10 min, 10 mm mercury
elution: 2 mL 80:20 methanol:methylene chloride
column: SPB-1000, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24313)
oven: 50 °C (1 min), 8 °C/min to 200 °C (7 min)
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 220 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 0.75 min.)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ inlet liner with taper
適合性
application for SPE
アプリケーション
environmental
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)