Merck
186406
Sigma-Aldrich
1,4-ジオキサン-d8
≥99 atom % D
別名:
p-ジオキサン-d8, 重水素化ジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O2
CAS番号:
分子量:
96.15
Beilstein:
1307286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4198 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ジオキサン-d8は、1,4-ジオキサンの重水素化誘導体です。同位体純度は99atom%Dです。通常のNMR分析に適した標準純度の溶媒です(品質がそれほど重要でない周囲温度で実施)。重水素化標準物質として広く採用されています。活性炭SPE(固相抽出)およびGC-MS-SIM[選択イオンモニタリング(SIM)モードのガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)]による、飲料水中の1,4-ジオキサン定量において、代理標準物質として関与します。
アプリケーション
  • Neutron Scattering of Residual Hydrogen in 1,4-Dioxane-d8 Liquid: Understanding Measurements with Molecular Dynamics Simulations: This study utilizes 1,4-Dioxane-d8 to enhance neutron scattering measurements, providing crucial data for researchers in material science and analytical chemistry on solvent behavior and molecular interactions (de Almeida et al., 2016).
  • Biodegradation of 1,4-dioxane and transformation of related cyclic compounds by a newly isolated Mycobacterium sp. PH-06: This research highlights the degradation pathways of 1,4-Dioxane-d8, contributing to environmental sciences by offering insights into bioremediation techniques that mitigate solvent impact (Kim et al., 2009).
  • Degradation of 1,4-dioxane and cyclic ethers by an isolated fungus: Explores the fungal degradation of cyclic ethers, including 1,4-Dioxane-d8, underscoring its significance in environmental cleanup and testing standards for academic and pharmaceutical research on organic pollutant breakdown (Nakamiya et al., 2005).
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
186406-VAR:
186406-BULK:
186406-5G:4548173111728
186406-10X1G-N:
186406-10G:4548173111704
186406-1G:4548173111711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Method development for the analysis of 1, 4-dioxane in drinking water using solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry
Grimmett PE and Munch JW.
Journal of Chromatographic Science, 47(1), 31-39 (2009)
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.