Merck
358703
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,-テトラクロロエタン-d2
≥99.5 atom % D
別名:
1,2-ジジュウテロ-1,1,2,2-テトラクロロエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CDCDCl2
CAS番号:
分子量:
169.86
Beilstein:
1699903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
InChI Key
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,1,2,2-テトラクロロエタン-d2は、すべての水素原子が重水素に置換された1,1,2,2-テトラクロロエタンです。NMRの溶媒として一般に使用されます。
アプリケーション
1,1,2,2-テトラクロロエタン-d2は、以下で溶媒として使用します。
  • エネルギー管理用超断熱材の環状オレフィンコポリマーフォーム(COC)の合成。
  • NMRでの各種中間体化合物の測定。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
358703-10X100G-N:
358703-25G:4548173223575
358703-5G-NA:
358703-1G-PW:
358703-5G:4548173223582
358703-VAR:
358703-BULK:
358703-5X5G-N:
358703-25G-PW:
358703-1G:4548173223568
358703-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Randi Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(47), 17488-17498 (2019-11-21)
Five structurally related bis(arylimino)pyridine-iron(ii) chloride complexes, [2-[CMeN{2,6-{(4-FC6H4)2CH}2-4-NO2}]-6-(CMeNAr)C5H3N]FeCl2 (Ar = 2,6-Me2C6H3Fe1, 2,6-Et2C6H3Fe2, 2,6-i-Pr2C6H3Fe3, 2,4,6-Me3C6H2Fe4, and 2,6-Et2-4-MeC6H2Fe5), incorporating one N-2,6-bis{di(4-fluorophenyl)methyl}-4-nitrophenyl group and one distinct N-aryl group, have been prepared in good yield through the interaction of the corresponding free ligands (L1-L5) with
A E London et al.
Science advances, 5(5), eaav2336-eaav2336 (2019-05-30)
Interest in high-spin organic materials is driven by opportunities to enable far-reaching fundamental science and develop technologies that integrate light element spin, magnetic, and quantum functionalities. Although extensively studied, the intrinsic instability of these materials complicates synthesis and precludes an
Haobing Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(32), 12624-12633 (2019-07-26)
The precise control of regio- and stereochemistry in the cyclopolymerization of heteroatom-functionalized α,ω-dienes is of much interest and importance, but has remained a challenge to date. We report herein the regio-, diastereoselective and stereoregular cyclopolymerization of ether- and thioether-functionalized 1,6-heptadienes
Liwei Guo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(17), 5604-5613 (2019-04-09)
A novel family of 2,6-bis[1-(p-dibenzocycloheptylarylimino)ethyl]pyridylcobalt dichlorides Co1-Co4 were synthesized and fully characterized by FT-IR, 1H NMR, and elemental analysis as well as X-ray diffraction analysis. The 1H NMR spectra of these paramagnetic cobalt complexes Co1-Co3 showed similar spectra with one
Emilie Steiner et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 53(8), 596-602 (2015-06-23)
Host-guest complexes between cryptophane-A analogue with butoxy groups (cryptophane-But) and chloromethanes (chloroform, dichloromethane) were investigated in the solid state by means of magic-angle spinning (13)C NMR spectroscopy. The separated local fields method with (13)C-(1)H dipolar recoupling was used to determine