Merck
T9159
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸
BioXtra, ≥99.0%
別名:
TCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCOOH
CAS番号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.03%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロ酢酸(TCA)は、トリクロロエチレン(TCE)の重要な代謝産物です。
アプリケーション
トリクロロ酢酸は、次の用途で使用されています。
  • タンパク質沈降のため。
  • マロンジアルデヒドおよびグルタチオンの測定に用いる抽出溶液の成分として。
  • [3H]-チミジン組み込みアッセイで、形質導入し処理した細胞を沈降させるために。
従来より、タンパク質沈殿に使用されています。定量的な沈殿により、タンパク質濃度測定に利用されています。顕微鏡観察における脱カルシウム剤や固定液としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
TCAには、肝臓を標的とする発癌性が疑われています。TCAは酸脱灰剤としての使用が考えられます。TCAは核染色を促進します。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T9159-250G:4548173214443
T9159-500G:4548173214450
T9159-100G:4548173214436
T9159-VAR:
T9159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of malondialdehyde, chlorophyll proline, soluble sugar, and glutathione content in Arabidopsis seedling
Zhang Z and Huang R
Bio-protocol, 3, e817-e817 (2013)
Circulating fibrocytes stabilize blood vessels during angiogenesis in a paracrine manner
Li J, et al.
The American Journal of Pathology, 184(2), 556-571 (2014)
Rapid analysis of total plasma homocysteine by tandem mass spectrometry
Tuschl K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 139-141 (2005)
Histophatologic Techniques (2006)
Bo Chen et al.
Translational stroke research, 10(1), 91-103 (2018-03-24)
The transient receptor potential melastatin 4 (TRPM4) channel has been suggested to play a key role in the treatment of ischemic stroke. However, in vivo evaluation of TRPM4 channel, in particular by direct channel suppression, is lacking. In this study