グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (alkalimetric)
形状
solid
自己発火温度
711 °C
有効性
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% In water insoluble matter
≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
色
clear
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
転移温度
flash point >110 °C
溶解性
1300 g/L
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
微量陽イオン
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless, deliquescent crystals
Appearance of solution (200 g/l; water): clear and colorless
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 20 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfated ash (600 °C): ≤ 300 ppm
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.