アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES記法
OCC1OC(OC2C(O)C(O)OC(CO)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2
InChI Key
QIGJYVCQYDKYDW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0886-100MG:
G0886-25MG-PW:
G0886-25MG:
G0886-100MG-PW:
G0886-VAR:
G0886-5MG:
G0886-BULK:
試験成績書(COA)