アプリケーション
- N-ホルミルキヌレニンを加水分解しキヌレニンを生成するインドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼ(IDO)酵素アッセイ
- ヒト肺動脈平滑筋細胞(HPASMC)の増殖
- 粉砕組織の処理およびタンパク質抽出・定量時のタンパク質の沈降
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0699-100ML:4548173951652
T0699-30ML:
T0699-BULK:
T0699-30ML-KC:
T0699-VAR:
T0699-100ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
プロトコル
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.