物質
fused silica
品質水準
パラメーター
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
food and beverages
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Jan Code
29884-U:
プロトコル
イオン液体はGC固定相として問題なく使用できます。イオン液体は、リンカーで結合し、2つ以上の有機カチオンで構成されます。SLB™-IL(i-シリーズ)イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性被分析物質に対する不活性度の改善を目的に開発されました。これによりジレンマが解決されます。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.