Merck
29714-U
Supelco
ウォーターコル1910キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
別名:
GC カラム、Watercol、イオン液体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
30-180 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.26 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,11-di(3-hydroxyethylimidazolium)3,6,9-trioxaundecane trifluoromethanesulfonate phase
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 応用:ウォーターコルキャピラリーGCカラムには水に対して鋭いピーク形状を生じる革新的なイオン性液体固定相が含まれていて、GCによる簡便な水の測定が可能となります。水のピーク形状がシャープであるため、定性および定量分析が可能になり、線形の応答を得ることができ、感度および再現性が高くなります。この特殊な化学的性質に関して、恒温槽の温度100°Cにおける水のKRIは1910です。
  • USPコード:なし
  • :非結合性;1,11-ジ(3-ヒドロキシエチルイミダゾリウム)3,6,9-トリオキサウンデカントリフルオロメタンスルホネート
  • 温度限界:30°C~180°C(等温またはプログラム化)
法的情報
Watercol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29714-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[The significance of oxygen transport function in preserved erythrocytes for patients].
A Lun et al.
Zeitschrift fur arztliche Fortbildung, 69(19), 1001-1008 (1975-10-01)
プロトコル
Using Watercol™ GC columns in conjunction with GC-BID can provide a reliable and practical option for Water determination in petrochemical feedstocks.
Watercol™ capillary GC columns contain innovative ionic liquid stationary phases that produce a sharp peak shape for water, allowing the convenient measurement of water by GC.
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
イオン液体はGC固定相として問題なく使用できます。イオン液体は、リンカーで結合し、2つ以上の有機カチオンで構成されます。SLB™-IL(i-シリーズ)イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性被分析物質に対する不活性度の改善を目的に開発されました。これによりジレンマが解決されます。