物質
fused silica
品質水準
認証
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
45
df
1.40 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- 独自技術
- ≤内径0.32 mm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)