物質
fused silica
品質水準
認証
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
45
df
1.40 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- 独自技術
- ≤内径0.32 mm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
24256:
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.