Merck
29479-U
Supelco
SLB®-IL82キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-Di(2,3-dimethylimidazolium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
environmental
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:この高極性イオン液体カラムは、シアノプロピルペンダント基を高い割合で有するポリシロキサン相を含む非イオン液体カラムと極性の点でよく似ています。これらのシアノプロピルポリシロキサンカラムに代わる選択性を有し、酸素/水分による損傷を受けにくくなっています。2010年に発売されました。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 独自技術
温度限界:
  • 50°C~270°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29479-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
プロトコル
イオン液体はGC固定相として問題なく使用できます。イオン液体は、リンカーで結合し、2つ以上の有機カチオンで構成されます。SLB™-IL(i-シリーズ)イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性被分析物質に対する不活性度の改善を目的に開発されました。これによりジレンマが解決されます。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.