Merck
1.03702
Supelco
suitable for GC/MS, SupraSolv®
別名:
DI water, Deionized water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41104213
NACRES:
NA.03
テクニック:
GC/MS: suitable
bp:
100 °C (lit.)
蒸気圧:
23 hPa ( 20 °C)
製品名
水, for gas chromatography MS SupraSolv®
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
SupraSolv®
フォーム
liquid
テクニック
GC/MS: suitable
不純物
≤30 ppb TOC
蒸発残留物質
≤5.0 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
水 for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
水 for TOC analysis
Supelco
78533
水 suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
水 suitable for ion chromatography
Supelco
00612
水 Deionized
Sigma-Aldrich
38796
トルエン for gas chromatography MS Suprasolv®
Supelco
1.00849
トルエン
水 HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
アセトン for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
アセトン
資料
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
関連コンテンツ
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性物質を分離および分析するために用いられる一般的な分析技術です。GCは、多くの業界において、品質管理や混合物中の化合物の同定および/または定量のために利用されています。
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.