蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
有効性
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
GC/MS: suitable
不純物
≤0.02% Water
蒸発残留物質
≤3.0 mg/L
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
85.3 g/L
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Bio-guided isolation of a new sesquiterpene from Artemisia cina with anthelmintic activity against Haemonchus contortus L3 infective larvae.: This study explores the isolation of bioactive compounds from Artemisia cina, demonstrating the use of ethyl acetate in the extraction and purification processes. These findings may inspire chemists in academia to develop novel extraction techniques for natural products (Arango-De la Pava et al., 2024).
- Attractant and repellent properties of Senna didymobotrya plant extracts to Amblyomma variegatum and Rhipicephalus appendiculatus.: This article details the use of ethyl acetate in extracting compounds from the Senna plant, which are tested for pesticidal properties, providing insights into its use in bioassay-guided fractionation (Kinyua et al., 2024).
その他情報
法的情報
分析カラム
溶媒
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis