グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
認証
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.9%
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.03% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤10 ng/L Pesticide residue analysis (as heptachlor epoxide)
蒸発残留物質
≤0.0001%
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 256 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 325-400 nm Amax: ≤0.005
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650528-BULK:
650528-VAR:
650528-6X1L:4548173176987
650528-1L:4548173176956
650528-4X4L:4548173176970
650528-4L:4548173176963
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.