Merck
650579
Sigma-Aldrich
トルエン
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
eCl@ss:
39011102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
グレード:
HPLC Plus
for residue analysis
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
蒸気圧:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 284 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 325 nm Amax: 0.02
λ: 350 nm Amax: 0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
その他情報
殺虫剤残留分析(ヘプタクロル・エポキサイドとして)<10 ng/L
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650579-4X4L:4548173177090
650579-1L:4548173177076
650579-VAR:
650579-4L:4548173177083
650579-BULK:
650579-6X1L:4548173177106
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
トルエン puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
32249
トルエン
トルエン anhydrous, ZerO2&#174;, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
トルエン
トルエン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
トルエン
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling.
Zhang Z and Huang R.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
T Biegert et al.
European journal of biochemistry, 238(3), 661-668 (1996-06-15)
Toluene is degraded anoxically to CO2 by the denitrifying bacterium Thauera aromatica. Toluene first becomes oxidized to benzoyl-CoA by O2-independent reactions. Benzoyl-CoA is then reduced to non-aromatic products by benzoyl-CoA reductase. We set out to study the reactions employed for
Structural study on syndiotactic polystyrene: 2. Crystal structure of molecular compound with toluene.
Chatani Y, et al.
Polymer, 34(8), 1620-1620 (1993)
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.