Merck
650463
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
HPLC Plus
for residue analysis
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
蒸気圧:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
50-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタンは極性の高揮発性有機化合物(VOC)であり、抽出溶剤や金属洗浄剤として産業界で、そして接着剤、スプレー靴磨き、塗料、接着剤除去剤などの消費者製品として、多用途に使用されることで知られています。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
ジクロロメタンは以下の用途に使用できます:
  • 分散液液微量抽出(DLLME)を使用した、蜂蜜サンプルからのネオニコチノイドのアセトニトリルを併用した抽出
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法(LC-MS/MS)による7種類の残留農薬分析のための焙煎コーヒーサンプルの超音波溶媒抽出とクリーンアップ
  • UV検出機能を備えたHPLCによる動物由来の食品製品中の3種類のアンフェニコールの分析における、サンプル抽出物のDLLMEベースの追加前濃縮
  • HPLCを使用した2種類のスルホニル尿素系除草剤の測定における、得られた土壌サンプル抽出物の有機相の除去
  • 液体および固体の食品サンプル中の3種類のカルバメート残留物を分析するためのHPLC電流検出ベースの方法の開発における4種類の抽出溶媒の試験
  • マトリックス固相分散による野菜サンプルからのメトラフェノンの抽出(MSPD法とその後のHPLC分析)
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器は、分注溶媒Z560723にMicromatic MacroValveカプラーを必要とします。
殺虫剤残留分析(ヘプタクロル・エポキサイドとして)<10ng/L
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650463-4X4L:4548173224138
650463-50L-P2:
650463-4L:4548173224121
650463-20L-N2:
650463-20L-P2:
650463-VAR:
650463-BULK:
650463-6X1L:4548173224145
650463-1L:4548173224114
650463-150L-P1SBKO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
資料
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
プロトコル
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.