蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
蒸発残留物質
<0.0003%
色
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
適合性
passes test for HPLC
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To compose ultrasonic baths for cleaning and protection of aluminum coating over atactic-PMMA (poly(methyl methacrylate)) for dielectric studies.
- Preparation of AMBF3 (ammoniomethyltrifluoroborate)-conjugated biomolecules.
- Sample preparation for GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) analysis.
- Preparation of ammonium acetate solvent mixture in combination with isopropanol, acetonitrile and water for mass spectral analysis of neutral lipids.
- Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC and spectrophotometry.
- As an extractant for 2,2-dithioethyl-4-(2′-pyridyl)-4-butyro-γ-lactone.
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439223-50L:4548173225104
439223-1L:
439223-VAR:
439223-4X4L:
439223-4L:4548173225081
439223-VB200LP1SB:
439223-BULK:
QR-039-4L:
439223-16L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tanguay JF, et al.