Merck
34856
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
APHA: ≤10
透過率
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
吸収
in accordance
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタンは、ジピリジン-酸化クロム(VI)用の溶媒として検査されています。溶解度は12.5 g/100 mLと報告されています。 ジクロロメタン光分解における活性炭担体上に負荷するTiO2の量の役割が研究されています。
アプリケーション
ジクロロメタンは、誘電性研究用のアタクチック-PMMA(ポリ(メタクリル酸メチル))のアルミニウム被覆を洗浄および保護する超音波浴で使用できる可能性があります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
調製ノート
0.2 μmフィルター濾過済み製品
その他情報
Pure-Pac® II容器は、分注溶媒用にZ560723というMicromatic MacroValveカプラーを必要とします。
特記事項
  • カタログ番号34856-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34856-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34855-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34856-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34856-4X4L:
34856-18L:4548173223520
34856-50L-P2:
34856-4X2.5L:
34856-200L-P1-SB:
34856-4L:4548173223544
34856-100ML:4548173223513
34856-2.5L:4548173961309
34856-4X2L:
34856-200L-P2:
34856-2.5L-C:
34856P-4X2.5L:
34856-2L:4548173223537
34856N-72X2.5L:
34856-6X1L:
34856-20L-P2-4F:
34856N-144X1L:
34856-56L:
34856P-2.5L:
34856-45L:
34856-200L-P1-LS:
34856-72X2.5L:
34856-200L-P2-LS:
34856-BULK:
34856-50L-P2-LS:
34856-7L:
34856-18L-P1:
34856-1L:4548173228792
34856-5L:
34856-VAR:
34856JP-6X1L:
34856-108X2.5L:
34856-200L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glassy dynamics and glass transition in thin polymer layers of PMMA deposited on different substrates.
Erber M, et al.
Macromolecules, 43(18), 7729-7733 (2010)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Amélie Kochem et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10557-10571 (2012-09-28)
Square planar cobalt(II) complexes of salen ligands N,N'-bis(3-tert-butyl-5R-salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine), where R = OMe (1) and tert-butyl (2), were prepared. 1 and 2 were electrochemically reversibly oxidized into cations [1-H(2)O](+) and [2-H(2)O](+) in CH(2)Cl(2). The chemically generated [1-H(2)O](SbF(6))·0.68 H(2)O·0.82CH(2)Cl(2) and [2-H(2)O](SbF(6))·0.3H(2)O·0.85CH(2)Cl(2) were
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization