Merck
431508
Sigma-Aldrich
塩化スズ(II) 二水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
塩化第一スズ 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
225.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
bp
652 °C (lit.)
652 °C
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
SMILES記法
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
還元剤。カルボニルアリル化。C-C結合形成反応でのLewis酸触媒。α-グリコシド合成にAgClO4と共に用いる触媒。アルケンやジエン、cis-ビニルオキシラン、アリルセレニドの合成。1,4-エンドペルオキシドの脱酸素化。カルボン酸を1,3-ジチアンにする保護。選択的p-メトキシベンジルエーテル開裂試薬。ヒドロホルミル化およびカルボニル化反応での添加剤。
特徴および利点
A.C.S.試薬仕様を満たしています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431508-VAR:
431508-BULK:
431508-250G:4548173149356
431508-50G:4548173149363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David J Hallett et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(30), 6130-6158 (2012-04-20)
Reactions of the allyltin trichloride 45 generated from (4S)-4-benzyloxypent-2-enyl(tributyl)stannane 1 with imines prepared from glyoxylates proceed with useful levels of 1,5-stereocontrol in favour of (4E)-2,6-anti-2-(alkylamino)-6-benzyloxyhept-4-enoates 49. This stereoselectivity, controlled by the chirality of the stannane, dominates over any intrinsic stereochemical
Matthew Currie et al.
Inorganic chemistry, 52(4), 1710-1721 (2012-06-09)
The anionic speciation of chlorostannate(II) ionic liquids, prepared by mixing 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride and tin(II) chloride in various molar ratios, χ(SnCl2), was investigated in both solid and liquid states. The room temperature ionic liquids were investigated by (119)Sn NMR spectroscopy, X-ray
Qiu-Sha Tang et al.
International journal of nanomedicine, 6, 3077-3085 (2011-12-14)
The purpose of this study was to develop intraperitoneal hyperthermic therapy based on magnetic fluid hyperthermia, nanoparticle-wrapped cisplatin chemotherapy, and magnetic particles of albumin. In addition, to combine the multiple-killing effects of hyperthermal targeting therapy, chemotherapy, and radiotherapy, the albumin-nanoparticle
Rajendran Suresh et al.
The Journal of organic chemistry, 77(3), 1468-1476 (2012-01-11)
The synthesis of 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)quinolines by a SnCl(2)-catalyzed multicomponent reaction has been described. The reaction proceeds chemo- and regioselectively in an atom-economic way, generating a library of 24 quinoline derivatives.
Aili Sun et al.
Talanta, 88, 259-264 (2012-01-24)
The Zn-Sn nanoparticles/multiwall carbon nanotubes (Zn-SnNPs/MWNTs) nanocomposite film was prepared by electrodeposition of ZnCl(2) and SnCl(2) on MWNTs simultaneously in Ethaline ionic liquids. Then, based on immobilizing hemoglobin (Hb) within a novel Zn-SnNPs/MWNTs nanocomposite film (Hb/Zn-SnNPs/MWNTs), a novel hydrogen peroxide