Merck
217913
Sigma-Aldrich
塩化スズ(IV)
99.995% trace metals basis
別名:
塩化第二スズ, 発煙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl4
CAS番号:
分子量:
260.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 10 °C)
18.6 mmHg ( 20 °C)
20 mmHg ( 22 °C)
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
114 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lewis酸触媒
詳細に検討されているポリマ-であるポリアニリンにSnCl4をド-プすると、そのニトロメタン溶液が安定化され、溶液プロセスが可能になります
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217913-BULK:
217913-100G:4548173117492
217913-25G:4548173117508
217913-5G:4548173117515
217913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jinyan Dai et al.
ChemSusChem, 12(23), 5092-5098 (2019-10-20)
One of the key challenges for the development of lithium-ion batteries is the preparation of high-performance anode materials. In this paper, a micro/nanostructured Si@SnS2 -rGO composite is reported in which Si nanoparticles with a particle size of 30 nm are electrostatically
Bastian Waduge Naveen Harindu Hemasiri et al.
Scientific reports, 7(1), 17868-17868 (2017-12-21)
Indium tin oxide (ITO) still remains as the main candidate for high-performance optoelectronic devices, but there is a vital requirement in the development of sol-gel based synthesizing techniques with regards to green environment and higher conductivity. Graphene/ITO transparent bi-film was
Chemistry Letters (Jpn), 36, 826-826 (2007)
Kulszewicz-Bajer, I. et al.
Chemistry of Materials, 11, 552-552 (1999)
Gerry A Griffith et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(40), 13130-13141 (2006-10-05)
Difluorinated alkenoate ethyl 3,3-difluoro-2-(N,N-diethylcarbamoyloxy)-2-propenoate reacts rapidly and in high yield with furan and a range of substituted furans in the presence of a tin(IV) catalyst. Non-fluorinated congener 2-(N,N-diethylcarbamoyloxy)-2-propenoate fails to react at all under the same conditions. These reactions have