Merck
96527
Supelco
塩化スズ(II) 二水和物
suitable for AAS
別名:
塩化第一スズ 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
225.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥96.0% (RT)
品質水準
形状
crystals
テクニック
AAS: suitable
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
溶解性
hydrochloric acid: passes test
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
K: ≤50 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化スズ(II)無水物は、抱合型ジオキソロンをアルデヒドに変換します。芳香族アルデヒド、2-アミノピリジンおよびイソニトリルの多成分濃縮反応における触媒として機能し、最終的に妥当な収量が得られ、反応時間も短縮されます。
アプリケーション
塩化スズ(II)無水物は以下の用途に使用されています。
  • AASによる水素化物形成種を測定するための還元剤として。
  • フローインジェクション-冷蒸気原子吸光分析を用いて測定される有機水銀化合物の無機水銀への変換に
  • 総水銀含量の測定では、原子蛍光分光法を用い、ガスクロマトグラフィー誘導結合プラズマ質量分析(GC-ICPMS)を用いて水銀の種分類を実施しました。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96527-50G:4548173341552
96527-VAR:
96527-BULK:
96527-250G:4548173341569
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Petra Krystek et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 381(2), 354-359 (2004-08-05)
Different sub-sampling procedures were applied for the determination of mercury species (as total mercury Hg, methylmercury MeHg+ and inorganic mercury Hg2+) in frozen fish meat. Analyses were carried out by two different techniques. After the sample material was pre-treated by
Tin (II) Chloride Dihydrate Catalyzed Groebke Condensation: An Efficient Protocol for the Synthesis of 3-Aminoimidazo [1, 2-a] pyridines.
Shaabani, Ahmad, et al.
Chin. J. Chem., 27, 369-371 (2009)
Tin (II) chloride dihydrate: A mild and efficient reagent for cleaving acetals.
Ford, Kelley L., and Eric J. Roskamp
Tetrahedron Letters, 33, 1135-1138 (1992)
Capelo et al.
Analytical chemistry, 72(20), 4979-4984 (2000-10-31)
A new oxidation method based on room-temperature ultrasonic irradiation (sonolysis) is proposed for conversion of organomercurials into inorganic mercury and subsequent determination by flow injection-cold vapor atomic absorption spectrometry. This advanced oxidation process eliminates the need for chemical oxidants, high
Rajendran Suresh et al.
The Journal of organic chemistry, 77(3), 1468-1476 (2012-01-11)
The synthesis of 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)quinolines by a SnCl(2)-catalyzed multicomponent reaction has been described. The reaction proceeds chemo- and regioselectively in an atom-economic way, generating a library of 24 quinoline derivatives.