Merck
208035
Sigma-Aldrich
塩化スズ(II) 二水和物
reagent grade, 98%
別名:
塩化第一スズ 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
225.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98%
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder, crystals or chunks
溶解性:
water: soluble
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Crystals of SnCl2.2H2O exhibit monoclinic crystal system and space group P21/c.
アプリケーション
Tin(II) chloride dihydrate (SnCl2.2H2O)may be used in the preparation of indoles. It may be used in the transformation of conjugated dioxolones, conjugated and non-conjugated acetals (dimethoxy and diethoxy acetals) to aldehydes.
It plays the role of a catalyst in the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines. It can be used as precursor for the synthesis of tin dioxide (SnO2) nanostructures by thermal degradation at temperature between 400-700 under controlled conditions.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208035-250G:
208035-500G:4548173115009
208035-100G:4548173114996
208035-VAR:
208035-2.5KG:
208035-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optical properties of SnO2 nanostructures prepared via one-step thermal decomposition of tin (II) chloride dihydrate.
Al-Gaashani R, et al.
Materials Science and Engineering, B, 177(6), 462-470 (2012)
An X-Ray Redetermination of the Crystal Structure of Tin (II) Chloride Dihydrate.
Kiriyama H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1389-1395 (1973)
Ruthenium-catalysed synthesis of indoles from anilines and trialkanolamines in the presence of tin (II) chloride dihydrate.
Cho CS.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 995-996 (1998)
Tin (II) Chloride Dihydrate Catalyzed Groebke Condensation: An Efficient Protocol for the Synthesis of 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridines.
Shaabani A, et al.
Chin. J. Chem., 27(2), 369-371 (2009)
Tin (II) chloride dihydrate: A mild and efficient reagent for cleaving acetals.
Ford KL and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1135-1138 (1992)