蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.7 mmHg
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 335 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.50
λ: 360 nm Amax: 0.15
λ: 380 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293261-2L:4548173130941
293261-100ML:4548173130927
293261-6X500ML:
293261-6X1L:4548173253893
293261-VAR:
293261-4L:
293261-1L:4548173130934
293261-4X4L:4548173130958
293261-500ML:
293261-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック