蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.7 mmHg
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
不純物
≤0.1000% (water)
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 20 g/L
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537713-BULK:
537713-500ML:4548173167886
537713-VAR:
537713-1L:4548173167855
537713-4L:4548173167879
537713-20L:4548173167862
537713-18L:4548173270012