グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C3H7CHO)
≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO)
≤0.01% ketone (as CH3COCH3)
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)CO
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.06
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58448-BULK:
58448-VAR:
58448-250ML:4548173171869
58448-1L:4548173171852