Merck
W217905
Sigma-Aldrich
Isobutyl alcohol
≥99%, FCC, FG
別名:
2-メチル-1-プロパノール, イソブタノール, イソブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
FEMA番号:
2179
Beilstein:
1730878
EC Number:
欧州評議会番号:
49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.001
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; wine-like
SMILES記法
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソブチルアルコールは、香味剤として使用できる水溶性脂肪族アルコールです。これはワインを生成するブドウの半好気性発酵中にSaccharomyces cerevisiae(出芽酵母)により産生される芳香/風味化合物の1つとして同定されています。
アプリケーション
  • Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217905-8KG:
W217905-2KG:
W217905-20KG-K:4548173283302
W217905-SAMPLE-K:
W217905-VAR-K:
W217905-8KG-K:4548173283340
W217905-20KG:
W217905-BULK-K:
W217905-SAMPLE:
W217905-2KG-K:4548173283326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1443-1444 (1997)
The effects of grape must fermentation conditions on volatile alcohols and esters formed by Saccharomyces cerevisiae
Mauricio JC, et al
Journal of the Science of Food and Agriculture, 75(2), 155-160 (1997)
Han Li et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6076), 1596-1596 (2012-03-31)
One of the major challenges in using electrical energy is the efficiency in its storage. Current methods, such as chemical batteries, hydraulic pumping, and water splitting, suffer from low energy density or incompatibility with current transportation infrastructure. Here, we report
D Norbäck et al.
Occupational and environmental medicine, 52(6), 388-395 (1995-06-01)
As a part of the worldwide European Community respiratory health survey, possible relations between symptoms of asthma, building characteristics, and indoor concentration of volatile organic compounds (VOCs) in dwellings were studied. The study comprised 88 subjects, aged 20-45 years, from
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to