About This Item
8.8 mmHg ( 0 °C)
おすすめの製品
蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
不純物
≤0.05% (water)
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
water: miscible 70 g/L at 20 °C
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538132-BULK:
538132-100ML:4548173167954
538132-VAR:
538132-4L:4548173167985
538132-20L:4548173167978
538132-1L:4548173167961