Merck
W221201
Sigma-Aldrich
プロピオン酸イソブチル
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2212
EC Number:
欧州評議会番号:
406
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.125
NACRES:
NA.21
官能:
banana; floral; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; floral; sweet
SMILES記法
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221201-SAMPLE-K:
W221201-BULK:
W221201-VAR-K:
W221201-9KG-K:
W221201-9KG:
W221201-1KG:
W221201-BULK-K:
W221201-4KG:
W221201-1KG-K:4548173967585
W221201-4KG-K:4548173967592
W221201-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)