由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
7.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W246301-20KG:
W246301-1KG-K:
W246301-4KG:
W246301-SAMPLE:
W246301-1KG:
W246301-4KG-K:
W246301-SAMPLE-K:
W246301-VAR-K:
W246301-20KG-K:
W246301-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック