W244317
2-メチル酪酸エチル
natural, mixture of enantiomers, ≥98%, FCC, FG
別名:
Berry butyrate, Ethyl 2-methylbutanoate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
apple; green; fruity
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244317-4KG-K:4548173969466
W244317-SAMPLE-K:
W244317-VAR-K:
W244317-20KG-K:
W244317-1KG-K:4548173969459
W244317-100G:
W244317-1KG:
W244317-4KG:
W244317-SAMPLE:
W244317-BULK-K:
W244317-100G-K:4548173969442