由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
6.9 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W243205-1KG:
W243205-50G:
W243205-BULK-K:
W243205-4KG-K:
W243205-20KG:
W243205-SAMPLE-K:
W243205-800G:
W243205-9KG:
W243205-20KG-K:
W243205-4KG:
W243205-SAMPLE:
W243205-1KG-K:
W243205-VAR-K:
W243205-9KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック