Merck
W505501
Sigma-Aldrich
デカン酸メチル
≥99%, FG
別名:
カプリン酸メチルエステル, デカン酸メチルエステル, メチルカプラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COOCH3
CAS番号:
分子量:
186.29
Beilstein:
1759170
EC Number:
欧州評議会番号:
2304
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.251
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
oily; fruity; wine-like
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl decanoate is reported to occur in parmesan cheese, sparkling wine and banana.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W505501-1KG:
W505501-100G:
W505501-VAR:
W505501-SAMPLE:
W505501-4KG:
W505501-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of the volatile fraction of Parmesan cheese
Barbieri G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(5), 1170-1176 (1994)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Hanneke Brust et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 224-230 (2014-12-10)
In this work, a reliable and robust vacuum-outlet gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is introduced for the identification and quantification of impurities in trinitrotoluene (TNT). Vacuum-outlet GC-MS allows for short analysis times; the analysis of impurities in TNT was performed
Volatile profiles of sparkling wines obtained by three extraction methods and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) analysis.
Bosch-Fuste J, et al.
Food Chemistry, 105(1), 428-435 (2007)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate