Merck
U0250
Sigma-Aldrich
ウンデカン酸メチル
≥98.0% (GC)
別名:
ウンデカン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS番号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1762129
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
U0250-10G:
U0250-5G:
U0250-100G:
U0250-VAR:
U0250-25G:
U0250-1G:
U0250-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jana Orsavova et al.
International journal of molecular sciences, 16(6), 12871-12890 (2015-06-10)
Characterizations of fatty acids composition in % of total methylester of fatty acids (FAMEs) of fourteen vegetable oils--safflower, grape, silybum marianum, hemp, sunflower, wheat germ, pumpkin seed, sesame, rice bran, almond, rapeseed, peanut, olive, and coconut oil--were obtained by using
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1