Merck
B4882
Sigma-Aldrich
ブロメライン from pineapple stem
≥3 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥3 units/mg protein
組成
Protein, ≥30% biuret
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パイナップル茎由来のブロメラインは、次の用途で使用されています。
  • イオン液体で構成される水性ミセル2相系を補助界面活性剤として評価するために。
  • ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)/ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)および細胞増殖アッセイにおいて陽性コントロールとして。
  • その鎮痛作用を研究するために、またエンケファリン配列を含むプロエンケファリン(PENK)誘導ペプチドに対する加水分解作用を評価するために。
ブロメラインは、炎症誘発性プロスタグランジンの生合成を阻害する目的で使用される場合があります。これは、凝固効率を抑える目的で使用される場合があります。パイナップルの茎由来のブロメラインは、ミツバチが収集した花粉の酵素加水分解物を得るために使用されています
生物化学的/生理学的作用
ブロメラインは、タンパク質の切断に対して幅広い特異性を有するシステインエンドペプチダーゼです。ブロメラインは、茎または果実の一部が由来の場合もあります。製品B4882はパイナップルの茎に由来します。製品P3169(pGlu-Phe-Leu-p-ニトロアニリド)は、ブロメラインのアッセイの発色基質として使用される場合があります。
単位の定義
1単位は、25°C、pH 4.6で1分あたりN-α-CBZ-L-リジン p-ニトロフェニルエステルから1.0マイクロモルのp-ニトロフェノールを遊離します。旧滴定単位(45°CでpH 4.5)は、約1.7の新単位(25°CでpH 4.6)に相当します。
調製ノート
本製品は、1 mg/mLの濃度でpH 4.5の酢酸緩衝液に懸濁すると、濁った灰白色の懸濁液になる場合があります。
基質
製品番号
詳細
価格
阻害剤
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B4882-100G:
B4882-25G:
B4882-1KG:
B4882-BULK:
B4882-10G:
B4882-VAR:
B4882-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recovery of bromelain from pineapple stem residues using aqueous micellar two-phase systems with ionic liquids as co-surfactants
Vicente FA, et al.
Process. Biochem., 51(4), 528-534 (2016)
Enkephalin related peptides are released from jejunum wall by orally ingested bromelain
Orlandi-Mattos PE, et al.
Peptides, 115, 32-42 (2019)
In vitro antiproliferative activity of fresh pineapple juices on ovarian and colon cancer cell lines
Gani MBA, et al.
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 21(3), 353-364 (2015)
Soghra Khatun Haq et al.
European journal of biochemistry, 269(1), 47-52 (2002-01-11)
Equilibrium studies on the acid included denaturation of stem bromelain (EC 3.4.22.32) were performed by CD spectroscopy, fluorescence emission spectroscopy and binding of the hydrophobic dye, 1-anilino 8-naphthalene sulfonic acid (ANS). At pH 2.0, stem bromelain lacks a well defined
V Grabovac et al.
International journal of pharmaceutics, 326(1-2), 153-159 (2006-09-05)
The aim of this study was to investigate the influence of the proteolytic enzyme bromelain on the permeation of heparin across the gastrointestinal epithelial barrier. Stability of the complex and effect of heparin on the enzymatic activity of bromelain was
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column