由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI Key
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- カテプシンK
- カテプシンL
- カテプシンS
- カルパイン
- カテプシンB
- カテプシンH
- パパイン
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E3132-VAR:
E3132-5MG:
E3132-25MG:
E3132-50MG:
E3132-10MG:
E3132-1MG:
E3132-5MG-KC:
E3132-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.